Acide m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
Acide m-toluique
Acide m-toluique
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002523
Numéro CAS: 99-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité