1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C/1mmHg
Densité: 1.079 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016857
Numéro CAS: 3319-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité