5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70226-1G OR70226-5G
APOSOR70226-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR70226-1G APOSOR70226-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 103 °C/10mmHg
Densité: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010439
Numéro CAS: 3393-45-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité