3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235192
Numéro CAS: 1073-21-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité