β-Bromostyrène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrène 98%
β-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/20.25mmHg
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.427 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000185
Numéro CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité