1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7056-100G OR7056-25G OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR7056-100G APOSOR7056-25G APOSOR7056-10G
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité