Dicyclopropylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7058-250MG
APOSOR7058-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR7058-250MG
Dicyclopropylamine hydrochloride
Dicyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 133,62 g/mol
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796385
Numéro CAS: 246257-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité