2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
OR7070-100G OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR7070-100G APOSOR7070-25G
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003089
Numéro CAS: 932-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité