3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7097-1G OR7097-250MG OR7097-5G
APOSOR7097-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR7097-1G APOSOR7097-250MG APOSOR7097-5G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Point de fusion: 183…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318161
Numéro CAS: 17153-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité