2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 77.1 EUR InStock
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066860
Numéro CAS: 5685-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité