Acide cyclohexylacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexaneacetic acid
OR7120-25G OR7120-5G OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR7120-25G APOSOR7120-5G APOSOR7120-1G
Acide cyclohexylacétique 98%
Acide cyclohexylacétique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001518
Numéro CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité