Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile 92%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclohexenylacetonitrile
OR7121-25G OR7121-5G
APOSOR7121-25GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR7121-25G APOSOR7121-5G
Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile 92%
Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C/90mmHg
Densité: 0.947 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001566
Numéro CAS: 6975-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité