N-Benzylmaleimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzylpyrrole-2,5-dione
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 122 EUR InStock
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimide
N-Benzylmaleimide
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014540
Numéro CAS: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité