2-Iodosobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7133-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR7133-1G APOSOR7133-5G
2-Iodosobenzoic acid 97%
2-Iodosobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité