1-Méthylcyclohexene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7135-100G OR7135-25G
APOSOR7135-100GEA 317 EUR InStock
APOSOR7135-100G APOSOR7135-25G
1-Méthylcyclohexene
1-Méthylcyclohexene
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C
Densité: 0.811 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001548
Numéro CAS: 591-49-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité