Bis(acétato-O)phényliode, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7138-100G OR7138-25G OR7138-500G
APOSOR7138-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR7138-100G APOSOR7138-25G APOSOR7138-500G
Bis(acétato-O)phényliode, grade Technique
Bis(acétato-O)phényliode
Formule: C₁₀H₁₁IO₄
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008692
Numéro CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité