6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 242…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068174
Numéro CAS: 6272-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité