5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Point de fusion: 142…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075681
Numéro CAS: 206551-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité