4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzyloxy)-2-formylphenyl)boronic acid
OR7158-1G OR7158-5G
APOSOR7158-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR7158-1G APOSOR7158-5G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,0616 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179486
Numéro CAS: 139962-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité