2-Biphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7160-25GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR7160-25G APOSOR7160-100G APOSOR7160-5G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 167…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00136929
Numéro CAS: 4688-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité