Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
OR7164-1G OR7164-5G OR7164-10G
APOSOR7164-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7164-1G APOSOR7164-5G APOSOR7164-10G
Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique 98%
Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Point de fusion: 161…166 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411558
Numéro CAS: 223463-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité