Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-thiopheneboronic acid 96%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR7166-25GEA 158 EUR InStock
APOSOR7166-25G
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid 96%
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid


Formule: C₄H₄BBrO₂S
MW: 206,85 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094028
Numéro CAS: 162607-17-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité