5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 264 EUR InStock
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 125…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010379
Numéro CAS: 4341-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité