2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butoxymethyl)benzeneboronic acid
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 1350 EUR InStock
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425930
Numéro CAS: 373384-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité