3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788411
Numéro CAS: 858364-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité