4-Butoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronic acid
4-Butoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427054
Numéro CAS: 105365-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité