4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7181-100GEA 339 EUR InStock
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G APOSOR7181-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683107
Numéro CAS: 209919-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité