4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 238…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683104
Numéro CAS: 161950-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité