2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7183-5G
APOSOR7183-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR7183-5G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412793
Numéro CAS: 444120-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité