3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192,200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039016
Numéro CAS: 411229-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité