Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7196-1G OR7196-25G OR7196-5G
APOSOR7196-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR7196-1G APOSOR7196-25G APOSOR7196-5G
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01075703
Numéro CAS: 151169-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité