Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
OR7201-1G OR7201-5G
APOSOR7201-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR7201-1G APOSOR7201-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formule: C₇H₁₆BBrO₂
MW: 222,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631222
Numéro CAS: 137297-49-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité