4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00 g/mol
Point de fusion: 227 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074642
Numéro CAS: 28611-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité