4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452755
Numéro CAS: 361543-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité