3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7208-5GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR7208-5G APOSOR7208-25G APOSOR7208-100G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 235…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114648
Numéro CAS: 301699-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité