Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7209-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7209-1G
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683101
Numéro CAS: 55499-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité