4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222,09 g/mol
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039027
Numéro CAS: 121219-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité