4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
Point de fusion: 116…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183525
Numéro CAS: 182281-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité