4-Indoleboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7226-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR7226-1G APOSOR7226-5G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095175
Numéro CAS: 220465-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité