5-Indoleboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319013
Numéro CAS: 144104-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité