4-Nonylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093070
Numéro CAS: 256383-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité