(-)-Cotinine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 859 EUR InStock
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 145…150 °C/3mmHg
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077696
Numéro CAS: 486-56-6
EINECS: 207-634-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité