Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR7252-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR7252-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile


Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017341
Numéro CAS: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité