4-Propoxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-n-Propoxybenzeneboronic acid
OR7256-100G OR7256-25G OR7256-5G
APOSOR7256-100GEA 828 EUR InStock
APOSOR7256-100G APOSOR7256-25G APOSOR7256-5G
4-Propoxyphenylboronic acid 97%
4-Propoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 104…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427189
Numéro CAS: 186497-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité