8-Nitroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7258-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR7258-25G APOSOR7258-1G APOSOR7258-5G
8-Nitroquinoléine
8-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006806
Numéro CAS: 607-35-2
EINECS: 210-135-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité