5-Pyrimidineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03002366
Numéro CAS: 109299-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité