3-Quinolineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183527
Numéro CAS: 191162-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité