Apigenine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyflavone5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
APOSOR7265T-25GEA 118 EUR InStock
APOSOR7265T-25G APOSOR7265T-5G APOSOR7265T-100G
Apigenine 97%
Apigenine
A MAP kinase inhibitor. Also inhibits the proliferation of malignant tumor cells.
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité