2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe 95%
2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe
Formule: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Point d'ébullition: 78…80 °C
Point de fusion: 44…52 °C
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03839440
Numéro CAS: 95010-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité