5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129458
Numéro CAS: 57641-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité